Documentos Principais
569969
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-d12
97 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
4,4′-Oxydianiline-d12
About This Item
Fórmula linear:
O(C6D4ND2)2
Número CAS:
Peso molecular:
212.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
pf
188-192 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(Oc2c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D/hD4
chave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-AZLBOOTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
426.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
219 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)