588245
Bis(4-aminophenyl)ether-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
4,4′-Oxydianiline-15N2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
p.e.
188-192 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]c1ccc(Oc2ccc([15NH2])cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i13+1,14+1
chave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-SBAVNFSASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
426.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
219 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)