Documentos Principais
562084
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H4CH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
180.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.25 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.904 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C[Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZPCUEMLXJGELGI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)