About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH3)(CH2CH2NH2)
Número CAS:
Peso molecular:
230.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D >1.5800 (lit.)
densidade
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCN)cc1Br
InChI
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
chave InChI
JHVALSRTUOVNLL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine can be synthesized by reacting N-benzoyl-3-bromo-4-methoxyphenethylamine, acetic acid and HCl in the presence of N2.
Aplicação
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine (3-Bromo-4-methoxy-β-phenethylamine) may be used as a starting reagent in the synthesis of 3-bromo-4-methoxy-5-nitro-β-phenethylamine. It may also be used to synthesize 4-bromo-N-(3-bromo-4-methoxyphenethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Synthesis of Aminoisoquinolines and Related Compounds. X. A Modified Synthesis of dl-Cularine.
Ishiwata S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 18(9), 1850-1855 (1970)
Syntheses of the marine metabolites verongamine, hemibastadin-2, and aerothionin using the cyano ylide coupling methodology.
Wasserman HH and Wang J.
The Journal of Organic Chemistry, 63(16), 5581-5586 (1998)
Total synthesis and biological evaluation of the marine bromopyrrole alkaloid dispyrin: elucidation of discrete molecular targets with therapeutic potential.
Kennedy JP, et al.
Journal of Natural Products, 1783-1786 (2008)