Key Documents
656321
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
90%
Sinônimo(s):
2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
solid
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
chave InChI
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)