270229
3-Methoxyphenethylamine
97%
Sinônimo(s):
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
118-119 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
chave InChI
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?