Documentos Principais
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.5150 (lit.)
p.e.
206-207 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)