Documentos Principais
553743
Sigma-Aldrich
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone
96%
Sinônimo(s):
3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
84-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
chave InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone (2-azaspiro[4.5]decan-3-one, gabapentin-lactam) is a degradation product of gabapentin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Annalisa Cutrignelli et al.
International journal of pharmaceutics, 332(1-2), 98-106 (2006-10-31)
The aim of this study was to gain insights into the role played by some excipients on the stability of gabapentin 1 and baclofen 2 which can undergo degradation giving rise to the corresponding lactams 2-azaspiro[4.5]decan-3-one 3 and 4-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidone 4