Key Documents
552542
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19N
Número CAS:
Peso molecular:
237.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.5870 (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
chave InChI
OXOBKZZXZVFOBB-MRXNPFEDSA-N
Aplicação
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)