670197
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95% (HPLC)
pureza óptica
ee: ≥99.5% (HPLC)
grupo funcional
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
chave InChI
CGUGCZSRPDCLBT-KRWDZBQOSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Enantioselective ketones via intermolecular asymmetric Michael addition of aldehydes to nonactivated enones.
- Stereoselective chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by dipolar cycloaddition reaction of azomethine imines with α, β-unsaturated aldehydes.
- Enantioenriched spiro nitrogen heterocycles via asymmetric nucleophilic epoxidation of α-ylideneoxindole esters.
- Optically active secondary alcohols by asymmetric addition of Et2Zn to various aldehydes.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)