Documentos Principais
670308
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21NO
Número CAS:
Peso molecular:
267.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95% (HPLC)
pureza óptica
ee: ≥99.5% (HPLC)
grupo funcional
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
chave InChI
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)