677191
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
96%
Sinônimo(s):
(2R)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (R)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.5509
densidade
1.0459 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
chave InChI
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.
- Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?