Documentos Principais
414999
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxytetrahydrothiophene-1,1-dioxide
97%
Sinônimo(s):
3,4-Epoxysulfolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
134.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
145-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
chave InChI
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used to prepare sulfolene derivatives and acyclic polyenes used in natural product synthesis. For a synthesis, see Tetrahedron Lett.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)