Key Documents
549495
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17N
Número CAS:
Peso molecular:
211.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
pf
77-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
chave InChI
XNKICCFGYSXSAI-GFCCVEGCSA-N
Aplicação
(R)-(+)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a precursor for the preparation of trisubstituted dihydroisoquinoline derivatives via Bischler-Napieralski reaction.
Informações legais
Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
The asymmetric Bischler-Napieralski reaction: preparation of 1, 3, 4-trisubstituted 1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinolines
Nicoletti M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 116-121 (2002)