Documentos Principais
533955
Sigma-Aldrich
Sieber amide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.3-0.6 mmol/g loading
tamanho de partícula
50-100 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)