Documentos Principais
549487
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17N
Número CAS:
Peso molecular:
211.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
pf
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
chave InChI
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
Aplicação
(S)-(−;)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a model amine compound in the chirality sensing studies by organic probes using circular dichroism technique.
Informações legais
Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantioselective sensing of amines based on [1+1]-,[2+2]-, and [1+ 2]-condensation with fluxional arylacetylene-derived dialdehydes
Iwaniuk DP and Wolf C
Organic Letters, 13(10), 2602-2605 (2011)
Chirality sensing of amines, diamines, amino acids, amino alcohols, and ?-hydroxy acids with a single probe
Bentley KW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18052-18055 (2013)