Key Documents
S877506
1,1-DIPHENYL-3-(METHYLAMINO)-1-PROPANOL HYDROCHLORIDE DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H24ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
313.828
Número MDL:
Outras notas