539260
3-Glycidoxypropyldimethylethoxysilane
97%
Sinônimo(s):
3-[(Glycidyloxy)propyl]dimethylethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
100 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(C)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C10H22O3Si/c1-4-13-14(2,3)7-5-6-11-8-10-9-12-10/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
HHBOIIOOTUCYQD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
189.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
539260-25ML | 4061837486951 |