Key Documents
537780
Sigma-Aldrich
3-(Isocyanato)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Isocyanate-3 functionalized silica gel
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
1.2 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
chave InChI
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Scavenges primary and secondary amines and alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)