Documentos Principais
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
212.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
87-91 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)