Documentos Principais
534854
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl bromide, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
4-(Bromomethyl)phenoxymethylpolystyrene, Wang brominated resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.0 mmol/g Br loading
grupo funcional
alcohol
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)