Documentos Principais
537276
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Benzyloxybenzyl chloride, polymer-bound, Wang chlorinated resin, [4-(Chloromethyl)phenoxymethyl]polystyrene cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
chave InChI
YHHMDQVMLAVWTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)