Documentos Principais
497061
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
100-200 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
chave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)