Key Documents
525928
Sigma-Aldrich
Quinaldoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
191.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
96-98 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H
chave InChI
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Quinaldoyl chloride is a quinaldine derivative.
Aplicação
Quinaldoyl chloride may be used to synthesize 5-chloro-2-(2-quinolinecarboxy)acetophenone and benzoin quinaldate.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mechanism of the Acid Catalyzed Formation of Aldehydes from Reissert Compounds.
McEwen WE and Hazlett RN.
Journal of the American Chemical Society, 71(6), 1949-1952 (1949)
Synthesis of heterocyclic-substituted chromones and related compounds as potential anticancer agents.
D Donnelly et al.
Journal of medicinal chemistry, 8(6), 872-875 (1965-11-01)