228753
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
(Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium hydrochloride, 4-Nicotinoyl chloride hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic acid chloride hydrochloride, Isonicotinic acid chloride hydrochloride, Isonicotinyl chloride hydrochloride
Ensaio
95%
pf
159-161 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
chave InChI
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?