Documentos Principais
708178
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
197.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
114-118 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
chave InChI
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)