Documentos Principais
524891
Sigma-Aldrich
1-(Triphenylmethyl)imidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
310.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
220-224 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
chave InChI
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(Triphenylmethyl)imidazole is an imidazole derivative.
Aplicação
1-(Triphenylmethyl)imidazole may be used in the synthesis of 1,2,5-trisubstituted imidazole derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Imidazol puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56750
Imidazol
2, 5-Dilithiation of N-protected imidazoles. Syntheses of 2, 5-disubstituted derivatives of 1-methoxymethyl-, 1-triphenylmethyl-, and 1-(N, N-dimethylsulphonamido)-imidazole.
Chadwick DJ and Ngochindo RI.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 481-486 (1984)