Documentos Principais
523860
Sigma-Aldrich
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
HCOC6H4N(CH3)CH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
188.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCC#N)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H12N2O/c1-13(8-2-7-12)11-5-3-10(9-14)4-6-11/h3-6,9H,2,8H2,1H3
chave InChI
DNRTTXXWWAKULZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)