Documentos Principais
528315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
(NCCH2CH2)(C2H5)NC6H3(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
216.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
64-67 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
chave InChI
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize 2,6-bis[2-methyl-4(N-ethyl-N-ethylacetonitrile)aniline]cyclohexanone and (1E,4E)-1,5-bis[2-methyl-4(N-ethyl-Nethylacetonitrile)aniline]-1,4-pentadiene-3-one.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Waqas Ahmad et al.
Chemical biology & drug design, 83(6), 670-681 (2014-01-11)
Arachidonic acid and its metabolites have generated a heightened interest due to their significant role in inflammation. Inhibiting the enzymes involved in arachidonic acid metabolism has been considered as the synergistic anti-inflammatory effect. A series of novel curcumin diarylpentanoid analogues