Key Documents
484881
Sigma-Aldrich
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pb
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
chave InChI
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)