Documentos Principais
D36003
Sigma-Aldrich
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
318.37
Beilstein:
1132811
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
91-94 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
chave InChI
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Giovanna Baron et al.
Biochemical pharmacology, 173, 113726-113726 (2019-11-30)
The aim of this work was to profile, by using an HPLC-MS/MS method, cranberry compounds and metabolites found in human urine after ingestion of a highly standardized cranberry extract (Anthocran®). Two different strategies were adopted for the data analysis: a