Documentos Principais
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6OS
Número CAS:
Peso molecular:
126.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.578
p.e.
88-92 °C/5 mmHg
densidade
1.025 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
92 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)