Documentos Principais
565938
Sigma-Aldrich
5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
188.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
92-95 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8OS/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
APWHJDHTLFVWSQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jian Xu et al.
Food chemistry, 221, 1530-1538 (2016-12-17)
We synthesized a series of 4- or 5-functionalized TCT derivatives (1-12) and investigated their inhibitory activities and mechanisms on tyrosinase by using Spectrofluorimetry, 1H and 13C NMR titration and IR spectra. The results of the fluorescence spectra and NMR titrations