170968
5-Nitro-2-furaldehyde
99%
Sinônimo(s):
5-Nitrofurfural
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.59 (lit.)
p.e.
121 °C/10 mmHg (lit.)
pf
37-39 °C (lit.)
densidade
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
chave InChI
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?