Documentos Principais
521493
Sigma-Aldrich
4-Butylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
91-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
chave InChI
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross-couplings
NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes
Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)