521183
2-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Sinônimo(s):
1-Ethynyl-2-trifluoromethylbenzene
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4760 (lit.)
pb
45 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h1,3-6H
chave InChI
OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.