520675
Palladium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
spheres
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
0.47-0.53 wt. % Pd
Extensão da rotulagem
0.5 wt. % loading
pf
1552 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)