Documentos Principais
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CO2CH2C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
270.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
235 °C/14 mmHg (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)