Documentos Principais
511099
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) trimethylacetate, dimer
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
Número CAS:
Peso molecular:
610.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
chave InChI
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)