Documentos Principais
510661
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) butoxide solution
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Y(OC4H9)3
Número CAS:
Peso molecular:
308.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: yttrium
reagent type: catalyst
concentração
0.5 M in toluene
índice de refração
n20/D 1.495
pb
109 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
chave InChI
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Precursor to composite film electrode for solid oxide fuel cells.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)