510440
4-Cyanobenzophenone
97%
Sinônimo(s):
4-Benzoylbenzonitrile
Ensaio
97%
pf
110-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C14H9NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
chave InChI
YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3