Key Documents
N12058
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
227.22
Beilstein:
1912753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
powder
pf
136-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
chave InChI
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)