Documentos Principais
499455
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
Número CAS:
Peso molecular:
236.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.946 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)