Key Documents
497762
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2ZnCl
Número CAS:
Peso molecular:
226.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.96 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JIWPVHAJWTWEJB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C