Documentos
498793
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2ZnCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.96 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C[Zn]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JHGABGHCJFDTCT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1