Documentos Principais
499226
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
2.0-3.0 mmol loading
tamanho de partícula
70-90 mesh
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
chave InChI
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)