Key Documents
485128
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
alcohol
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)