Documentos Principais
497894
Sigma-Aldrich
4-Cyanobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo(4-cyanobutyl)zinc
About This Item
Fórmula linear:
NC(CH2)4ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
227.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.971 g/mL at 25 °C
grupo funcional
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]CCCCC#N
InChI
1S/C5H8N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
HJYQQTDSYHJSLL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Cyanobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reactant in palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bonds by coupling with organic halides or triflates.
It can also be used as a reactant to prepare:
  • 5-(3-Thienyl)pentanenitrile by reacting with 3-bromothiophene in the presence of a nickel catalyst.
  • α-Cyanobutyl vinylphosphonates by palladium-catalyzed Negishi coupling vinylation reaction with α-(pseudo)halo vinylphosphonates.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - (THF)
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - (THF)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)