496626
Sodium phosphotungstate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydrated sodium phosphorus tungsten oxide, Sodium tungsten hydroxide oxide phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.H2O.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-1;;;;;;;;;;;;+1/p-3
chave InChI
ZJNHDCZHHPMFAZ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?