79558
Sodium phosphomolybdate hydrate
technical
Sinônimo(s):
Molybdophosphoric acid sodium salt, Phosphomolybdic acid sodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Formulário
crystals
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
pf
98 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3Na.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*-1/p-3
chave InChI
GVSXYXXCIUVHQT-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- Supramolecular hydrogen-bonded Archimedean cages with encapsulated organic and inorganic species
Reactant for:
- Temperature programmed reduction and hydrogen-isotope exchange
- Passivation of stainless steel
Used for:
- Plastic membrane electrodes for determination of flavoxate hydrochloride and cyclopentolate hydrochloride
- Investigations of catalyst load role on transesterification of di-Me carbonate and phenol
- Cocatalyst for methanol carbonylation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?